Kluczowe dokumenty
288365
3,4-Difluoronitrobenzene
99%
Synonim(y):
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Wybierz wielkość
543,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
543,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
76-80 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
Klucz InChI
RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?