Wybierz wielkość
522,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
522,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.589
bp
208-210 °C (lit.)
mp
0-3 °C
rozpuszczalność
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
gęstość
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Klucz InChI
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?