Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Quality Segment
assay
98%
bp
272 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI key
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay 98% | assay - | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 272 °C (lit.) | bp 272 °C (lit.) | bp 245 °C (lit.) | bp 245 °C (lit.) |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) | mp 59-62 °C (lit.) | mp 59-62 °C (lit.) |
| functional group chloro | functional group - | functional group chloro | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dichloroaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?