511218
m-Toluidine
99%
Synonim(y):
3-Methylaniline
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567 (lit.)
tw
203-204 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup