Merck
230138
Sigma-Aldrich
Oxazole
98%
Synonim(y):
1,3-Oxazole, 3-Azafuran
Wybierz wielkość
1 G
514,00 zł
10 G
2530,00 zł
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
514,00 zł
10 G
2530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.06
Beilstein:
103851
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
69-70 °C (lit.)
mp
−87-−84 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cocn1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Klucz InChI
ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oxazole is the parent molecule for a large class of heterocyclic aromatic compounds. It is a weak base that can be used as an electron-deficient diene in the Diels-Alder cycloaddition reaction[1][2]. It undergoes nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation, and acylation.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maryna V Kachaeva et al.
Computational biology and chemistry, 74, 294-303 (2018-04-27)
Based on modern literature data about biological activity of E7010 derivatives, a series of new sulfonamides as potential anticancer drugs were rationally designed by QSAR modeling methods Сlassification learning QSAR models to predict the tubulin polymerization inhibition activity of novel
Haseen Ahmad et al.
European journal of medicinal chemistry, 208, 112759-112759 (2020-09-05)
Oxazole derivatives are important medicinal compounds which are inhibitors of various enzymes such as NPP1, NPP2, NPP3, tyrosine kinase, dipeptidyl-peptidase IV, cyclooxygenase-2, and protein tyrosine phosphatase. In this study, an extensive range of new biologically active biphenyl oxazole derivatives was
Bo Pang et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(25), 10931-10935 (2020-06-09)
Nonribosomal peptide synthetase (NRPS) oxidase (Ox) domains oxidize protein-bound intermediates to install crucial structural motifs in bioactive natural products. The mechanism of this domain remains elusive. Here, by studying indigoidine synthetase, a single-module NRPS involved in the biosynthesis of indigoidine
Fengjiao Zhang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(1), 118-134 (2014-04-23)
The generation of reactive oxygen species (ROS) has been implicated in the pathogenesis of renal ischemia/reperfusion injury, and many other pathological conditions. DNA strand breaks caused by ROS lead to the activation of poly(ADP-ribose)polymerase-1 (PARP-1), the excessive activation of which
Lori M Culberson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(9), 3964-3972 (2014-01-22)
Bond breaking is a challenging problem in both experimental and theoretical chemistry, due to the transient nature and multi-configurational electronic structure of dissociating molecules. We use anion photodetachment to probe the diradical interactions in the ring-opening reaction of oxazole and