Merck
151637
Sigma-Aldrich
Isoxazole
99%
Synonim(y):
1,2-Oksazol, 1-Oxa-2-azacyklopentadien, 2-Azafuran
Wybierz wielkość
5 G
144,00 zł
25 G
480,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
144,00 zł
25 G
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.06
Beilstein:
103773
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.4 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
93-95 °C (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cnoc1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
Klucz InChI
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izoksazole są opisywane jako inhibitory acetylocholinoesterazy (AChE)[1]. Ligandy izoksazolowe wiążą się i hamują antyporter Sxc[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Afnan A Matti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(21), 5931-5935 (2013-09-18)
Microwave accelerated reaction system (MARS) technology provided a good method to obtain selective and open isoxazole ligands that bind to and inhibit the Sxc- antiporter. The MARS provided numerous advantages, including: shorter time, better yield and higher purity of the
Nikolai V Rostovskii et al.
The Journal of organic chemistry, 82(1), 256-268 (2016-12-16)
4-Aminopyrrole-3-carboxylates and pyrazine-2-carboxylates were synthesized from 5-alkoxyisoxazoles and 1-sulfonyl-1,2,3-triazoles by tuning the Rh(II) catalyst and the reaction conditions. The reaction in chloroform at 100 °C under Rh
Adam A Wallace et al.
The journal of physical chemistry. A, 124(38), 7768-7775 (2020-08-28)
We report a photoelectron imaging study of gas-phase deprotonation of isoxazole in which spectroscopic data are compared to the results of electronic structure calculations for the anion products corresponding to each of three possible deprotonation sites. The observed photoelectron spectra
Adam A Wallace et al.
The journal of physical chemistry. A, 125(1), 317-326 (2020-12-29)
Electron capture by the σ* LUMO of isoxazole triggers the dissociation of the O-N bond and the opening of the ring. Photodetachment of the resulting anion accesses a neutral structure, in which the O· and ·N bond fragments interact through
Margarita Gutiérrez et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 65(12), 1796-1804 (2013-11-05)
Inhibition of acetylcholinesterase (AChE) is a common treatment for early stages of Alzheimer's disease. In this study, nine isoxazoles derivatives were tested for their in-vitro AChE activity. The molecular docking showed the interaction of the compounds with the active site.