Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł 90,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
Informacje o tej pozycji
90,00 zł
Cena katalogowa120,00 złZaoszczędź 25%vapor density
2.97 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
135 mmHg ( 17 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
532 °F
expl. lim.
~7.7 %
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
density
0.664 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)CC
InChI
1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description 97% | description ≥95.0% (GC) |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay 97% | assay ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 64 °C (lit.) | bp 89-90 °C (lit.) | bp 115-116 °C/760 mmHg (lit.) | bp 62 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.664 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.695 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.653 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.376 (lit.) | refractive index n20/D 1.392 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.371 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylpentane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?