101338
Benzothiazole
96%
Synonim(y):
1,3-Benzothiazole, Benzosulfonazole
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.66 (vs air)
ciśnienie pary
34 mmHg ( 131 °C)
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.642 (lit.)
tw
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Klucz InChI
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup