Merck
642541
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylthiazole
97%
Synonim(y):
(tiazol-2-ylo)tributylostannan, 2-(tributylocyno)tiazol, 2-(tributylostannylo)-1,3-tiazol, 2-(tributylostannylo)tiazol, Tributylo-2-tiazolilostannan
Wybierz wielkość
1 G
457,80 zł
5 G
2270,00 zł
457,80 zł
Cena katalogowa654,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
457,80 zł
5 G
2270,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H29NSSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
457,80 zł
Cena katalogowa654,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
307-309 °C (lit.)
gęstość
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Klucz InChI
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)