Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
493,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
892 °C (lit.)
mp
371 °C (lit.)
density
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- To prepare an electrolyte for a high performance all-solid-state bromide-ion battery.
- As a precursor to prepare organic–inorganic hybrid perovskite materials for solar cells and light emitting devices (LEDs).
- As a starting material to prepare photocatalytic CsPbBr3@SiO2 composites with good water stability.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description ≥98% | description 99.999% trace metals basis | description anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form crystals and lumps, solid | form powder |
| assay 99.999% trace metals basis | assay ≥98% | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis |
| density 6.66 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.66 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 371 °C (lit.) | mp 371 °C (lit.) | mp 470 °C (dec.) (lit.) | mp 963 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10031-22-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?