Merck
451398
Sigma-Aldrich
Zinc bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Zinc dibromide
Wybierz wielkość
5 G
540,00 zł
25 G
1630,00 zł
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
540,00 zł
25 G
1630,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZnBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38150410
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.999% trace metals basis
rozpuszczalność:
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
AnhydroBeads
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
ciąg SMILES
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.[1]
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Teiichi Murakami et al.
Carbohydrate research, 343(8), 1297-1308 (2008-04-15)
Reactions of O-benzoylated glucopyranosyl halide (I, Br), isolated or generated in situ from per-benzoylated glucose (8a) and trimethylsilyl halide, with various alcohols were efficiently promoted by zinc halide (Cl, Br) or N-bromosuccinimide with a catalytic ZnI(2) to give the corresponding
Ramesh Kaul et al.
The Journal of organic chemistry, 69(18), 6131-6133 (2004-09-18)
Chemoselective hydrolysis of tert-butyl esters in the presence of other acid-labile groups has been explored by employing alpha-amino esters and ZnBr(2) in DCM. Although N-Boc and N-trityl groups were found to be labile, PhF protected amines were compatible with these
Direct synthesis of alkynylstannanes: ZnBr2 catalyst for the reaction of tributyltin methoxide and terminal alkynes.
Kensuke Kiyokawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(44), 10393-10396 (2011-09-15)
Isabelle Aillaud et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(11), 8144-8155 (2010-11-13)
A methodological study devoted to the Mannich-like multicomponent synthesis of the antiplatelet agent (±)‑clopidogrel (7) and the ethyl ester analogue 6 is described. The process involves the formation of 2-chlorophenyl zinc bromide (2) and its subsequent reaction with an alkyl
Daniela Andrei et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 405-408 (2006-01-04)
[reaction: see text] The 1-fluoro-1-haloalkenes undergo Pd-catalyzed Negishi cross-couplings with primary alkylzinc bromides to give multisubstituted fluoroalkenes. The alkylation was trans-selective giving pure Z-fluoroalkenes in most cases. The highest yields were obtained with Pd2(dba)3 and PdCl2(dppb) catalysts but the best
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.