229520
Cadmium nitrate tetrahydrate
99.997% trace metals basis
Synonim(y):
Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.997% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
59.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Klucz InChI
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Kidney,Bone
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3