Przejdź do
203580
Lead(II) nitrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Lead dinitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-245-9
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals and lumps, solid
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps, solid
reaction suitability
core: lead
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Lead(II) nitrate (Pb(NO3)2) is a divalent heavy metal nitrate which can be used in the fabrication of perovskite quantum dot sensitized solar cells (QDSCs). It can also be used in the formation of chemical sensors.
Several new polymeric complexes of lead with dialkylamino derivatives of squaric acid were produced to study their coordination modes as possible prototypes for studies of lanthanide complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
467790204498217212
description
99.999% trace metals basis
description
≥99.95% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps, solid
form
solid
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
<500 ppm total metallic impurities
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
mp
470 °C (dec.) (lit.)
mp
570 °C (lit.)
mp
-
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: terbium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) nitrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?