Merck
202908
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
Wybierz wielkość
10 G
443,00 zł
50 G
1970,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
443,00 zł
50 G
1970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdCl2
Masa cząsteczkowa:
183.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 656 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
568 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
ciąg SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Cadmium chloride is colorless, odorless, and highly soluble in water. It is widely used in the field of catalysis and perovskite solar cells.[1]
Zastosowanie
Cadmium chloride can be used:
  • As an additive to fabricate perovskite solar cells to improve long-term stability and performance. The incorporation of Cd ions enhances optical absorption and carrier transfer.[1]
  • As a precursor to synthesize functionalized cadmium telluride quantum dots for fluorescent immunosensors.[2]
It can also be used as a catalyst for:
  • Aza-Michael reaction of electron-deficient alkene and a wide range of amines.[3]
  • The one-pot synthesis of dihydropyrimidones via the Biginelli reaction.[4]
  • The synthesis of benimidazoles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Cadmium chloride: An efficient catalyst for one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones
A Venkat Narsaiah, et al.
Synthesis, 2004, 1253-1256 (2004)
Bridget R Simon et al.
Toxicology reports, 1, 391-400 (2014-08-30)
Previously, we demonstrated the sensitivity of RPTEC/TERT1 cells, an immortalized human renal proximal tubule epithelial cell line, to two common environmental carcinogens, cadmium (Cd) and benzo[a]pyrene (B[a]P). Here, we measured BPDE-DNA adducts using a competitive ELISA method after cells were
Analysis of the decomposition gases from a and ?-Cd (BH 4) 2 synthesized by temperature controlled mechanical milling.
Didier Z, et al.
J. Alloy Compounds, 547, 76-80 (2013)
B R Simon et al.
Toxicology reports, 1, 231-242 (2014-08-16)
We have characterized initial canonical responses to two environmental toxicants, cadmium (Cd) and benzo[a]pyrene (B[a]P), in a novel
Real-Time Observation of Nonclassical Protein Crystallization Kinetics
Sauter A, et al.
Journal of the American Chemical Society (2015)
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?