Merck
253952
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Tb4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Klucz InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.