Merck
634611
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dineodymium trioxide, Neodymia, Neodymium sesquioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Nd2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: neodymium
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Klucz InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Chen et al.
International journal of nanomedicine, 15, 387-400 (2020-02-06)
Rare-earth nanoparticles in the environment and human body pose a potential threat to human health. Although toxic effects of rare-earth nanoparticles have been extensively studied, the effects on the early development are not well understood. In this study, we attempted
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.