Kluczowe dokumenty
199923
Lanthanum(III) oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Dilanthanum trioxide, Lanthanum oxide, Lanthanum trioxide, Lanthanum(3+) oxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
gęstość
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
Klucz InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can be used as a recyclable catalytic system for the synthesis of diphenyl sulfides and selenides and for the C-N cross-coupling of aryl halides with heteroaromatic amines.
It can also be used as a promoter or support material for the selective oxidation of methanol over gold catalyst.
Cechy i korzyści
- High refractive index
- Low dispersion
- Colorless in the glass matrix
- Efficient, inexpensive, and recyclable catalyst
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.