Przejdź do
22390
Cerium(IV) oxide
≥99.0%, solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-150-4
MDL number:
eCl@ss:
38160411
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cerium(IV) oxide, ≥99.0%
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
loss
≤0.5% loss on ignition
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Application
The additon of CeO2 to CuO/TiO2 increases specific surface area and inhibits sintering and pore size growth at high temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202975544841211575
description
≥99.0%
description
powder, 99.995% trace metals basis
description
nanopowder, <25 nm particle size (BET)
description
powder, <5 μm, 99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cerium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cerium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cerium
assay
≥99.0%
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
form
powder
form
nanopowder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
loss
≤0.5% loss on ignition
loss
-
loss
-
loss
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Solid라고 되어 있는데, 입자 크기나 형태등을 알고 싶습니다. 사진을 확인할 수 있을까요?
    1 answer
    1. This product is not tested for particle size or shape. See the link below for a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coa/ALDRICH/22390/1334278