Przejdź do
558249
Praseodymium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dipraseodymium trioxide, Praseodymia, Praseodymium oxide, Praseodymium sesquioxide, Praseodymium trioxide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pr2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-845-3
NACRES:
NA.23
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Pr₂O₃
reaction suitability
core: praseodymium
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/3O.2Pr
InChI key
XYFIPBUCKXDCQM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlling the physics and chemistry of binary and ternary praseodymium and cerium oxide systems: This article discusses the progress in studying single crystalline praseodymium and cerium oxide materials and their characterization methods (G Niu, MH Zoellner, T Schroeder, A Schaefer, 2015).
  • A close look at the influence of praseodymium (III) oxide on the structural, physical, and gamma-ray protection capacity of a ternary B2O3 PbO CdO glass system: Explores the role of Praseodymium(III) oxide in enhancing the properties of heavy metal oxide glass systems, particularly in radiation shielding (RH Shoeir, M Afifi, AS Dhmees, MI Sayyed, 2024).
  • Praseodymium oxide nanostructures: novel solvent-less preparation, characterization and investigation of their optical and photocatalytic properties: Discusses a new method for synthesizing praseodymium oxide nanostructures, examining their optical and photocatalytic activities (S Zinatloo-Ajabshir, M Salavati-Niasari, 2015).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
205176298298205133
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
reaction suitability
core: praseodymium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: praseodymium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: praseodymium, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)