Przejdź do
205176
Praseodymium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Hexapraseodymium undecaoxide, Praseodymium oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pr6O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1021.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
234-857-9
MDL number:
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Pr₆O₁₁
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: praseodymium
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChI key
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Features and Benefits
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
558249298298202975
description
99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
powder, 99.995% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
composition
Pr₆O₁₁
composition
Pr₂O₃
composition
-
composition
CeO₂
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: praseodymium
reaction suitability
core: praseodymium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: praseodymium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cerium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review