Merck
449954
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Neodymium fluoride, Neodymium trifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
NdF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: neodymium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tw
2300 °C (lit.)
gęstość
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Nd](F)F
InChI
1S/3FH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Materials Science Letters, 15, 1854-1854 (1996)
Journal of Non-Crystalline Solids, 204, 178-178 (1996)
J. Alloy Compounds, 232, 53-53 (1996)
Z S Žunic et al.
Radiation protection dosimetry, 184(3-4), 319-323 (2019-04-30)
Urine, hair and nail samples were collected from a population of both sex aged from 40 to 87 years in Niška Banja (227 km south of Belgrade, Serbia) with a high level of natural radioactivity (HLNRA). To assess and monitor
Journal of Applied Physiology, 79, 3477-3477 (1996)
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.