Merck
225762
Sigma-Aldrich
Catecholborane solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Katecholatoboran, Katecholboran (CB), Pirokatecholboran
Wybierz wielkość
100 ML
514,00 zł
800 ML
3040,00 zł
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
514,00 zł
800 ML
3040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.91
Beilstein:
972072
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Klucz InChI
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catecholborane solution can be used as a reducing agent in the Ti-catalyzed reduction of aromatic ketones to alcohols[1]. It can also be used as a reagent for the hydroboration of diene/triene compounds[2].
Informacje prawne
Made under U.S. Pat. No. 6,204,405.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthetic Communications, 24, 1019-1019 (1994)
Asymmetric Reduction of Ketones with Catecholborane Using 2, 6-BODOL Complexes of Titanium (IV) as Catalysts
Sarvary I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7, 2158-2166 (2001)
New synthetic strategy targeting well-defined alpha, omega-telechelic polymethylenes with hetero bi-/tri-functionalities via polyhomologation of ylides initiated by new organic boranes based on catecholborane and post functionalization
Xu F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 69828-69835 (2016)
Chemical Reviews, 91, 1179-1179 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1673-1673 (1993)