Merck
518808
Sigma-Aldrich
Bis(neopentyl glycolato)diboron
96%
Synonim(y):
5,5,5′,5′-Tetramethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborinane
Wybierz wielkość
1 G
163,00 zł
5 G
590,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
163,00 zł
5 G
590,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
mp
180.5-184.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent to prepare boronic acid esters.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
George W Kabalka et al.
Nuclear medicine and biology, 30(4), 369-372 (2003-05-28)
A direct radioiodination of (Z)-vinylboronic acid esters to the corresponding vinyl iodides using Na(123)I and chloramine-T is described. The boronates were prepared from vinyl iodides via palladium coupling reactions.
Produkty
Kwasy aryloboronowe i estry, istotne narzędzia w transformacjach chemicznych, znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.