192120
Borane dimethyl sulfide complex solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Klucz InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- One-pot conversion of alkynes into 1,2-diols.
- Preparation of iminopentitols.
- Reduction of representative organic functional groups, such as esters, nitriles and amides.
- Used along with a dendrimeric supported L-pyrrolidinol in the asymmetric reduction of indanones and tetralones.
- Asymmetric reduction of ferrocenyl-1,3-diketones to chiral 1,3-diols.
- Highly enantioselective reduction of ketones catalyzed by C3-symmetric tripodal hydroxyamides.
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup