Merck
222380
Sigma-Aldrich
Allylpalladium(II) chloride dimer
greener alternative
98%
Synonim(y):
Bis((η3-allyl)(chloro)palladium), Di-ο-allyldi-μ-chlorodipalladium, [PdCl(C3H5)]2
Wybierz wielkość
500 MG
498,00 zł
1 G
736,00 zł
5 G
3630,00 zł
10 G
4070,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
498,00 zł
1 G
736,00 zł
5 G
3630,00 zł
10 G
4070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Cl2Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.89
Beilstein:
4124623
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Pd]CC=C.Cl[Pd]CC=C
InChI
1S/2C3H5.2ClH.2Pd/c2*1-3-2;;;;/h2*3H,1-2H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
TWKVUTXHANJYGH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Allylpalladium(II) chloride dimer is employed as catalyst in Heck reaction. It also participates as catalyst in the tandem nucleophilic allylation-alkoxyallylation reaction of the alkynylaldehydes with allyl chloride and allyltributylstannane.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Allylpalladium(II) chloride dimer has been employed for the following studies:
  • Synthesis of cationic palladium cataysts, used in the microwave-assisted Heck arylation.[2]
  • Synthesis of N-heterocyclic carbene-palladium-η3-allyl chloride complexes, which are efficient catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl bromides and activated aryl chlorides.[3]
  • Synthesis of 1,4-diallyl-1,2-dihydroisoquinolines.[4]
  • As catalyst for greener Buchwald-Hartwig coupling in TPGS-750-M.
On the Way Towards Greener Transition-Metal-Catalyzed Processes as Quantified by E Factors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
European Journal of Organic Chemistry, 3122-3122 (2007)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5034-5034 (1994)
Matthias Eckhardt et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(45), 13642-13643 (2003-11-06)
A Pd/N-heterocyclic carbene-based catalyst achieves the Sonogashira coupling of an array of functionalized, beta-hydrogen-containing alkyl bromides and iodides under mild conditions. By furnishing the first example of a nonphosphine-based palladium catalyst for cross-coupling unactivated alkyl electrophiles, this study provides an
Suzuki cross-couplings of alkyl tosylates that possess beta hydrogen atoms: synthetic and mechanistic studies.
Matthew R Netherton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(20), 3910-3912 (2002-10-19)
Efficient Heck vinylation of aryl halides catalyzed by a new air-stable palladium-tetraphosphine complex.
M Feuerstein et al.
The Journal of organic chemistry, 66(17), 5923-5925 (2001-08-21)
Produkty
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf