For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
256811
Diisobutylaluminum hydride
reagent grade
Synonim(y):
DIBAL, DIBAL-H
Wybierz wielkość
815,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
815,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
przydatność reakcji
reagent type: reductant
bp
116-118 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Klucz InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a promotor of Tishchenko reaction of aldehydes.[2]
- Conversion of benzylidene acetals of 1,2-and 1,3-glycols to the corresponding monobenzyl ethers of the glycols.[3]
- To generate a novel chiral reducing agent based on (S)-proline for the asymmetric reduction of prochiral ketones.[4]
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695.
Informacje prawne
adapter wlotu septy
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?