Przejdź do
225657
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
99%, powder
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Palladium(II) chloride diacetonitrile complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PdCl2 · (CH3CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
238-637-3
MDL number:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II), 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
SMILES string
CC#N.CC#N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
RBYGDVHOECIAFC-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Application
Catalyst used in an ether-directed aza-Claisen rearrangement.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
446319683124365947
description
99%
description
99.99%
description
Umicore, 46.6-49.5% palladium (Pd) basis
description
-
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
assay
99%
assay
99.99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)