Przejdź do
223689
Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
95%, powder
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Benzonitrile, palladium complex, Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride, Bis(phenylnitrile)dichloropalladium, Dibenzonitrilepalladium dichloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Dichlorobis(phenyl cyanide)palladium, Palladium dichloride bis(benzonitrile), Palladium(II) chloride bis(benzonitrile) complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
2302,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CN)2PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
238-085-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3981730
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
131 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
Cl[Pd]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
WXNOJTUTEXAZLD-UHFFFAOYSA-L
General description
Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride is a coordination compound used as a catalyst in the Suzuki Cross-Coupling reaction.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Application
Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride can be used as a catalyst:
  • For greener amine synthesis from terminal olefins by Wacker oxidation, followed by transfer hydrogenation of the resultant imine.
  • In cross-coupling reactions and α-O-glycosidation.
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
741248323373205885
description
95%
description
-
description
99.995%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
95%
assay
-
assay
99.995%
assay
99%
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
131 °C (lit.)
mp
-
mp
678-680 °C (lit.)
mp
678-680 °C (lit.)
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?