Merck
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
Wybierz wielkość
1 G
404,00 zł
5 G
1530,00 zł
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
404,00 zł
5 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N2O6Pd2S2
Masa cząsteczkowa:
739.46
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
176-186 °C (decomposition)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)