Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1340,00 zł
Nazwa produktu
Selenocystamine dihydrochloride, powder
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
yellow to orange
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy
SMILES string
NCC[Se][Se]CCN.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C4H12N2Se2.ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;/h1-6H2;1H
InChI key
PKRYDZYGNSZBHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description - | description - | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| color yellow to orange | color white to off-white | color white | color white to faint yellow |
| solubility H2O: soluble, clear to slightly hazy | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?