Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Amidoalkyl naphthols by three-component reaction of β-naphthol, aldehydes, and urea.
- Aminophosphonates by the reaction of aldehydes/ketones with amines.
It can also be used as a reactant to prepare polynuclear oxidobismuth sulfonates by reacting with sodium 2-methyl-2-propensulfonate and tetra-μ3-hydroxyhexakis(nitrato-κO)tetra-μ3-oxohexabismuth in DMSO.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥96.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?