Merck
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
Wybierz wielkość
500 MG
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NaO2S
Masa cząsteczkowa:
144.17
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
250 °C
ciąg SMILES
CCCCS(O[Na])=O
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnego etapu funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)