218472
Tetramethyl orthosilicate
98%
Synonim(y):
Tetramethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.25 (vs air)
ciśnienie pary
13 hPa ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
tw
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Klucz InChI
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.