Merck
341436
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthosilicate
≥99%
Synonim(y):
Tetramethoxysilane
Wybierz wielkość
25 G
202,00 zł
100 G
581,00 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
202,00 zł
100 G
581,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Si(OCH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.22
Beilstein:
1699658
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.25 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
13 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Klucz InChI
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetramethyl orthosilicate is a colorless organosilicon compound consisting of four methoxy groups bonded to a silicon atom. On hydrolysis, it produces silicon dioxide and methanol. It has been widely used in catalysis, synthesis of nanomaterials, ceramics, zeolites, and coating materials.[1][2]
Zastosowanie
Tetramethyl orthosilicate can be used:
  • As a precursor to synthesize organic-inorganic coating materials by sol-gel processing method.[1]
  • As an efficient reagent for direct amidation of aliphatic and aromatic carboxylic acids with amines and anilines.[3]
  • As a precursor to fabricate SiO2 nanocomposite films by chemical vapor deposition(CVD) method.[2]
  • As a selective catalyst ofC3-methylation of indole.[4]
Used in the sol-gel synthesis of chromium-doped silicates and in the formation of hexagonal mesoporous silica layers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetramethyl orthosilicate as a sharp-selective catalyst of C3-methylation of indole by supercritical methanol
I.V.Kozhevnikov, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 69, 82-90 (2012)
Tetramethyl Orthosilicate (TMOS) as a Reagent for Direct Amidation of Carboxylic Acids
D. Christopher Braddock, et al.
Organic Letters, 20, 950-953 (2018)
Preparation of sol-gel hybrid materials from gamma-methacryloxypropyltrimethoxysilane and tetramethyl orthosilicate: study of the hydrolysis and condensation reactions
Amir A, et al.
Colloid and Polymer Science, 289, 1875-1883 (2011)
Fabrication and characteristics of SiOx films by plasma chemical vapor deposition of tetramethylorthosilicate
Mu-Rong Yang, et al.
Surface and Coatings Technology, 123, 204-209 (2000)
Zian Lin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(34), 9675-9677 (2011-07-30)
An inorganic-organic hybrid affinity monolithic column was synthesized by a novel "one-pot" approach. The resulting hybrid affinity monoliths have potential applications in specific recognition and enrichment of glycoproteins.
Produkty
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Chemia reaktywnych silikonów: Koncentracja na produkcji czystego krzemu, polimeryzacji i kontrolowanych reakcjach stereochemicznych.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.