Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł 2062,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
vapor density
5.25 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.368
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay ≥99% | assay 98% |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.933 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp −4 °C (lit.) | mp −4 °C (lit.) | mp −4 °C (lit.) | mp - |
| bp 121-122 °C (lit.) | bp 121-122 °C (lit.) | bp 121-122 °C (lit.) | bp 168 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 87682-1L | 04061837488146 |
| 87682-250ML | 04061837488153 |