Merck
T5702
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl orthosilicate
97%
Synonim(y):
Tetrabutoxysilane
Wybierz wielkość
100 G
609,00 zł
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
609,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2O)4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.54
Beilstein:
1709274
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
Klucz InChI
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.