Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3CCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-375-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
182-184 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI key
CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 182-184 °C (lit.) | mp - | mp - | mp −35 °C (lit.) |
| form solid | form - | form liquid | form - |
| functional group ketone, phenyl | functional group fluoro, phenyl, ketone | functional group ketone, phenyl | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?