Przejdź do
B9807
1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol
99%
Synonim(y):
TPED, Benzopinacol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
526,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2C(OH)C(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.45
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-356-8
Beilstein/REAXYS Number:
2061947
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
171-173 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
InChI key
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol (TPED) is used as an active component of the initiation system in free radical polymerization.
  • It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-2-(p-tolylaminocarbonyloxy)-1,1,2,2-tetraphenylethane (HTTPE), a thermal iniferter for radical polymerization.
  • TPED can also be used as a protecting group for the boronic acids by converting them to stable boronic esters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86545P4413797359
description
99%
description
technical, ≥90% (CHN)
description
-
description
-
assay
99%
assay
≥90% (CHN)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
mp
171-173 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
imide, amide
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)