Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
8 oz | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 102,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces. Flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Does not contain chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. Dries clean, without staining.
Other Notes
For use with volumetric (bubble) flowmeters. Also useful for checking gas delivery system plumbing for leaks. Not recommend for use upstream of capillary GC systems (an electronic leak detector is preferred).
Legal Information
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 8 oz. (236 mL) bottle | description for reaching places with limited accessibility | description - | description - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SNOOP® Liquid Leak Detector
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
0 answers