Kluczowe dokumenty
189480
Poly(vinyl acetate)
average Mw ~100,000 by GPC, beads
Synonim(y):
Polyvinyl acetate
Wybierz wielkość
273,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
273,00 zł
Polecane produkty
Formularz
beads
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~100,000 by GPC
lepkość
17-21 sec.(25 °C, Ford, no. 4)(lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Starting material to prepare polymer fibers for gas and humidity sensor applications. Citric acid-doped PVAc nanofibrous mats can be used to develop sensors for trimethylamine gas at room temperature.
- Polymer coating for floating tablets showing a controlled drug delivery. PVAc is a suitable excipient to ensure reliable and safe drug release. PVAc-based matrix tablet flow due to intrinsic low density and high elasticity of polyvinyl acetate coating.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)