Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł |
18 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
121,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
88 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
801 °F
contains
3-20 ppm hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
13.4 %
refractive index
n
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description (stabilised) for synthesis | description analytical standard |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 72-73 °C (lit.) | bp 72-73 °C (lit.) | bp 71-73 °C/1013 hPa | bp 72-73 °C (lit.) |
| mp −93 °C (lit.) | mp −93 °C (lit.) | mp -93 °C | mp −93 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| density 0.934 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.934 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density 0.934 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
17.6 °F - closed cup
flash_point_c
-8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?