Przejdź do
13468
Sodium sulfide hydrate
≥60%, scales
Synonim(y):
μ-Sulfidedisodium hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.04 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-211-5
MDL number:
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
scales
Quality Segment
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
concentration
≥60%
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
InChI key
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain up to 40% water.
Application
Nucleophile and reducing agent derived from H2S; reagent for the synthesis of thiols, thioethers, and acyclic sulfides, di-, and polysulfides; reduces aromatic nitro compounds to amines; reduces sulfoxides to sulfides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3969337734179558
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: tungsten, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: molybdenum, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
form
scales
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
concentration
≥60%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krzysztof Walczyński et al.
European journal of medicinal chemistry, 40(1), 15-23 (2005-01-12)
In search for a new lead of non-imidazole histamine H3-receptor antagonists, a series of 1[(2-thiazolopyridine)-4-n-propyl]piperazines, the analogous 1-[(2-oxazolopyridine)-4-npropyl]piperazines, 1-[(2-benzothiazole)-4-n-propyl]piperazine and 1-[(2-benzooxazole)4-n-propyl]piperazine were prepared and in vitro tested as H3-receptor antagonists (the electrically evoked contraction of the guinea-pig jejunum). It appeared
Feixiang Zan et al.
Water research, 182, 115960-115960 (2020-07-06)
Volatile fatty acids (VFAs), the intermediate of the anaerobic process, are considered to be the critical, high-sensitive and reliable indicators of the process stability. Close monitoring and control of VFAs are paramount for the efficient operation of the anaerobic reactors.
Vanda Cerè et al.
The Journal of organic chemistry, 70(2), 664-669 (2005-01-18)
Optically pure enantiomers of the chiral tetrahydroxythiepane derivative 3,6-dihydroxy-4,5-O-isopropylidene-thiepane (3) are obtained using a novel protocol in which a library of all possible stereoisomers of 3 is synthesized, followed by two-step stereoselective chromatography, using, first, conventional achiral and, then, chiral
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
323497-100MG04061833279380
613560-25MG04055977263541
323497-250MG04061826708736
13468-2.5KG-R04061838730190
13468-1G-F04061838730176
13468-5G-F04061833020739
13468-1KG-R04061838730183
13468-6X1KG-R04061834411130
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How you write the molecular weight of anhydrous although the compound is hydrated. I am confused about the real M. Wt of this
    1 answer
    1. The general description of this product says that it "May contain up to 40% water", but the amount of water can vary from lot to lot. This is reflected in the assay specification of greater than or equal to 60 percent. For example, for a lot that assayed at 64%, this means that 36% of the weight of the material is water. So the calculation, based on a molecular weight of 78.04 for anhydrous sodium sulfide, is:
      (78.04 g Na2S / 1 mole Na2S) X (100 g Na2S hydrate / 64 g Na2S) X (1 mole Na2S / 1 mole Na2S hydrate) = 121.19 grams of Na2S hydrate per mole of Na2S hydrate.
      The assay value is reported on the certificate of analysis (CofA) for each lot, and the CofA may be downloaded from https://www.sigmaaldrich.com
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?