Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1362893
Assay:
95%
Form:
liquid
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
35 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
InChI key
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal was used:
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?