Przejdź do
110930
3-Methyl-1,2-butadiene
97%
Synonim(y):
1,1-Dimethylallene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=C=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-926-1
Beilstein/REAXYS Number:
1697090
MDL number:
Assay:
97%
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6.87 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
40-41 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1H2,2-3H3
InChI key
PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-1,2-butadiene (1,1-dimethylallene) has been used to study the photo-induced reaction of 1,1-dimethylallene with the cyanoarenes 1,2,4,5-tetracyanobenzene, 1,4-dicyanobenzene and 1,4-dicyanonaphthalene in the presence of methanol as nucleophile.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
176958111600539430
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
40-41 °C (lit.)
bp
122.8 °C (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
bp
76-78 °C/20 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)