Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 835,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2S · BCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: boron, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI key
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Boron trichloride in convenient solid form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 95% | description in excess methyl sulfide | description - |
| reaction suitability core: boron, reagent type: catalyst, reagent type: Lewis acid | reaction suitability core: boron, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay 99% | assay 95% | assay - | assay - |
| functional group thioether | functional group thioether | functional group thioether | functional group thioether |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 88-90 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?