Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
209-213 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
InChI key
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde can be used as a reactant to synthesize:
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?