Merck
208264
Sigma-Aldrich
Allyltrimethylsilane
98%
Synonim(y):
3-(Trimethylsilyl)propene
Wybierz wielkość
10 G
1130,00 zł
50 G
3115,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1130,00 zł
50 G
3115,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.26
Beilstein:
906755
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
84-88 °C (lit.)
gęstość
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Allyltrimethylsilane is a general reagent to introduce allyl groups across acid chlorides, aldehydes, ketones, iminium ions, enones, and for cross-coupling with other carbon electrophiles.[1][2][3] It is used as a reagent in Hosomi−Sakurai reaction.[4][5]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ming Yu et al.
Organic letters, 5(24), 4639-4640 (2003-11-25)
[reaction: see text] Direct allylation of glycal-derived donor-acceptor cyclopropanes has been achieved with TiCl(4) activation followed by addition of allyltrimethylsilane. The alpha diastereomer is the major product, with selectivities ranging from 3:1 to 10:1 and yields around 80%.
Control of alpha/beta stereoselectivity in Lewis acid promoted C-glycosidations using a controlling anomeric effect based on the conformational restriction strategy.
Satoru Tamura et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(9), 1021-1023 (2003-03-05)
Ionic liquid-promoted, highly regioselective heck arylation of electron-rich olefins by aryl halides
Mo J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(2), 751-760 (2005)
A general and efficient FeCl3-catalyzed nucleophilic substitution of propargylic alcohols
Zhan Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(21), 8298-8301 (2006)
Roman Schowner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(2), 951-958 (2019-11-28)
The origin of hydroxyl group tolerance in neutral and especially cationic molybdenum imido alkylidene N-heterocyclic carbene (NHC) complexes has been investigated. A wide range of catalysts was prepared and tested. Most cationic complexes can be handled in air without difficulty
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?