Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.26
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-855-8
Beilstein/REAXYS Number:
2350745
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
95%
form
liquid
refractive index
n
bp
146-148 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI key
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Allyltrimethoxysilane is an allylating reagent that can be used for the allylation of carbonyl compounds such as aldehydes, ketones, and imines. Homoallylic alcohols and amines are obtained via the C-C bond forming reaction. It can also be used to synthesize homoallylic α-branched amines from aromatic and aliphatic aldehyde hydrazones, and ketone hydrazones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyltrimethoxysilane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?