Merck
496839
Sigma-Aldrich
3-Buten-1-ol
96%
Synonim(y):
Allylcarbinol
Wybierz wielkość
25 G
659,00 zł
100 G
1740,00 zł
1 KG
8970,00 zł
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
659,00 zł
100 G
1740,00 zł
1 KG
8970,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
1633504
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Klucz InChI
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Buten-1-ol is a homoallyl alcohol that can be prepared by the dehydration of 1,4-butanediol using cerium catalyst.[1] The intramolecular hydrogen bonding of 3-buten-1-ol has been studied using FT-IR and 1H NMR spectroscopic data.[2] Its microwave spectrum has been recorded and analyzed.[3] The alkylation reaction of 3-buten-1-ol using titanium-organoaluminum system has been studied.[4] Its gas-phase enthalpy of formation has been reported to be -147.3 ± 1.8kJ mol-1.[5]
Zastosowanie
Employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins.[6] Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers cataylzed by ferric chloride.[7]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Transition metal promoted alkylations of unsaturated alcohols: the methylation and ethylation of 3-buten-1-ol using titanium tetrachloride-organoaluminum systems.
Youngblood AV, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 146(3), 221-228 (1978)
Synlett, 2278-2278 (2006)
The conformational composition of 3-buten-1-ol, the importance of intramolecular hydrogen bonding.
Bakke JM and Bjerkeseth LH.
Journal of Molecular Structure, 470(3), 247-263 (1998)
Jérôme Waser et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11693-11712 (2006-08-31)
The discovery, study, and implementation of the Co- and Mn-catalyzed hydrohydrazination and hydroazidation reactions of olefins are reported. These reactions are equivalent to direct hydroaminations of C-C double bonds with protected hydrazines or hydrazoic acid but are based on a
Microwave spectrum, intramolecular hydrogen bond, dipole moment and centrifugal distortion of 3-buten-1-ol.
Marstokk KM and Mollendal H.
Acta Chemica Scandinavica, Series A: Physical and Inorganic Chemistry, 35(6), 395-401 (1981)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf