Merck
196193
Sigma-Aldrich
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride solution
≥60 wt. % in toluene
Synonim(y):
SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride, Sodium dihydrido-bis(2-methoxyethoxy)aluminate
Wybierz wielkość
50 G
213,00 zł
500 G
548,00 zł
250 G
575,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
213,00 zł
500 G
548,00 zł
250 G
575,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
21 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
granice wybuchowości
7 %
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
≥60 wt. % in toluene
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
[Na+].[H][Al-]([H])(OCCOC)OCCOC
InChI
1S/2C3H7O2.Al.Na.2H/c2*1-5-3-2-4;;;;/h2*2-3H2,1H3;;;;/q2*-1;2*+1;;
Klucz InChI
XJIQVZMZXHEYOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride [NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2] is used as a versatile reducing agent in organic synthesis. It is used to reduce:
  • Aldehydes, ketones, esters, and anhydrides to primary alcohols.
  • Ketoximes and aldoximes to primary amines.
  • Cyclic compounds such as lactones and epoxides to diols.
It is also used as a catalyst in the ring-opening polymerization reactions.[1][2][3]
SBAH is a reducing agent used to reduce functional groups like carbonyls, amides, epoxides, esters, and carboxylic acids.[4]
Zastosowanie
Employed in the efficient reduction of N-Boc amino acid secondary amides leading to chiral diamines.[5]
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride can be used as:       
  • A tosyl deprotecting agent.[6]       
  • A catalyst for crosslinking of polyvinylsilanes (PVS) by Si-Si dehydrocoupling reaction in the presence of group 4 metallocene complexes.[7]       
  • A reducing reagent for the synthesis of optically active N-protected amino alcohols and peptide alcohols.[8]
Informacje prawne
Red-Al is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 47, 2773-2773 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 2256-2256 (1990)
Simple and efficient synthesis of chiral amino alcohols with an amino acid-based skeleton
Juszczyk P, et al.
Lett. Pept. Sci., 10(2), 79-82 (2003)
Living ring-opening polymerization of L-lactide catalyzed by red-Al
Li Hong, et al.
Organometallics, 23(6), 1411-1415 (2004)
Tetrahedron Letters, 47, 1717-1717 (2006)
Produkty
Red-Al® is a versatile and safe reducing agent, serving as a substitute for LiAlH4 in many reactions, with nonpyrophoric properties.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?